Wichtige Dokumente
A7636
Adenosine hemisulfate salt
≥98%
Synonym(e):
9-β-D-Ribofuranosyladenine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O.Nc4ncnc5n(cnc45)[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/2C10H13N5O4.H2O4S/c2*11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10;1-5(2,3)4/h2*2-4,6-7,10,16-18H,1H2,(H2,11,12,13);(H2,1,2,3,4)/t2*4-,6-,7-,10-;/m11./s1
InChIKey
NJVOFRGMMVQTLK-JZBGLOBFSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Verlinkung
Vergleichbares Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?