Merck
A6833
Sigma-Aldrich
Arg-Lys-Arg-Ser-Arg-Ala-Glu
lyophilized powder
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
Form
lyophilized powder
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C35H67N17O11/c1-18(26(56)51-23(32(62)63)11-12-25(54)55)47-28(58)21(9-5-15-45-34(40)41)50-31(61)24(17-53)52-30(60)22(10-6-16-46-35(42)43)49-29(59)20(8-2-3-13-36)48-27(57)19(37)7-4-14-44-33(38)39/h18-24,53H,2-17,36-37H2,1H3,(H,47,58)(H,48,57)(H,49,59)(H,50,61)(H,51,56)(H,52,60)(H,54,55)(H,62,63)(H4,38,39,44)(H4,40,41,45)(H4,42,43,46)/t18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m0/s1
InChIKey
BVKSYBQAXBWINI-LQDRYOBXSA-N
Angaben zum Gen
human ... PRKG1(5592)
Amino Acid Sequence
Arg-Lys-Arg-Ser-Arg-Ala-Glu
Substrate
Substrate for cGMP-dependent protein kinase.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)