A6007
Apotryptophanase aus E. coli
soluble powder, 75-150 units/mg solid
Synonym(e):
Tryptophanase aus E. coli
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Form
soluble powder
Spezifische Aktivität
75-150 units/mg solid
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable