Merck
A5394
Sigma-Aldrich
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate
99-100%, crystalline
Synonym(e):
ATP Dinatrium Hydrat
About This Item
Lineare Formel:
C10H14N5O13P3Na2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
551.14 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Assay
99-100%
Form
crystalline
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChIKey
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
Biochem./physiol. Wirkung
P2 purinergener Antagonist; erhöht die Aktivität von Ca2+-aktivierten K+ Kanälen; Substrat für ATP-abhängigen Enzymsysteme.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)