Wichtige Dokumente
A4227
Anti-ASAP1/Centaurin β4 (ED-20) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Arf GAP containing SH3, ANK repeat, and PH domains/Centaurin β4 (ED-20), DEF1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 130 kDa (doublet band)
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunofluorescence: 1:1,000 using mouse NIH3T3 fibroblast cells
microarray: suitable
western blot: 1:2,500 using rat brain and mouse brain extracts
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ASAP1(50807)
mouse ... Asap1(13196)
rat ... Asap1(314961)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)