Fortfahren mit
A4142
Azaserin
≥98% (TLC)
Synonym(e):
O-Diazoacetyl-L-serin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.13
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-061-6
Beilstein/REAXYS Number:
1726602
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
off-white to yellow-green
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](COC(=O)C=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C5H7N3O4/c6-3(5(10)11)2-12-4(9)1-8-7/h1,3H,2,6H2,(H,10,11)/t3-/m0/s1
InChI key
MZZGOOYMKKIOOX-VKHMYHEASA-N
General description
Chemical structure: amino acid derivatives
Application
Used in cell culture for the selection of HGPRT revertants.
Biochem/physiol Actions
Azaserine is an antibiotic and antifungal; it may also act as a tumor inducer. It is a structural analog of glutamine and competes with glutamine in binding to enzymes involved in purine biosynthesis. Azaserine inhibits purine biosynthesis by covalently reacting with cysteine residues in the enzyme active sites, such as in formylglycinamide ribonucleotide amidotransferase and PRPP amidotransferase. Azaserine can induce DNA damage via the formation of carboxymethylated bases and O6-methylguanine. Secretion of exo-1,3-β-glucanase and germ-tube formation of Candida albicans were inhibited by azaserine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1164
description
≥98% (TLC)
description
Hybri-Max™, γ-irradiated, 50x, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
form
powder
form
lyophilized powder
assay
≥98% (TLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
off-white to yellow-green
color
-
Quality Level
100
Quality Level
200
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azaserin
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)