Wichtige Dokumente
A3021
5-Aminosalicylsäure
95-98%, powder
Synonym(e):
5-AS, 5-Amino-2-hydroxy-benzoesäure, Mesalazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95-98%
Form
powder
Farbe
dark gray to brown
mp (Schmelzpunkt)
275-280 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChIKey
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?