A270
Anti-α1 Adrenergic Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ADRA1, Anti-ALPHA1BAR
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~60 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using mouse kidney distal tubule cells
western blot: 1:400
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
mouse ... Adra1d(11550)
rat ... Adra1d(29413)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable