B9031
(−)-Bilobalide from Ginkgo biloba leaves
≥93% (HPLC)
Synonym(e):
Bilobalide
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant leaves (Ginkgo biloba)
Assay
≥93% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)[C@]1(O)CC2OC(=O)C[C@@]23C(=O)OC4OC(=O)[C@H](O)[C@]134
InChI
1S/C15H18O8/c1-12(2,3)14(20)4-6-13(5-7(16)21-6)10(19)23-11-15(13,14)8(17)9(18)22-11/h6,8,11,17,20H,4-5H2,1-3H3/t6-,8-,11-,13-,14+,15+/m0/s1
InChIKey
MOLPUWBMSBJXER-YDGSQGCISA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable