A2348
Avidin−Sulforhodamine 101
lyophilized powder
Synonym(e):
Avidin-Texas Red® conjugate
Größe auswählen
284,00 €
Auf LagerDetails
Größe auswählen
About This Item
284,00 €
Auf LagerDetails
Empfohlene Produkte
Konjugat
sulforhodamine 101 conjugate
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Mol-Gew.
~66,000
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?