Merck
A2326
Sigma-Aldrich
Amyloid β-Protein Fragment 40-1
≥90% (HPLC)
Größe auswählen
0.1 MG
184,00 €
184,00 €
Voraussichtliches Versanddatum19. Februar 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
0.1 MG
184,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C194H295N53O58S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
4329.80
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.32
184,00 €
Voraussichtliches Versanddatum19. Februar 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (HPLC)
Form
powder
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Val-Val-Gly-Gly-Val-Met-Leu-Gly-Ile-Ile-Ala-Gly-Lys-Asn-Ser-Gly-Val-Asp-Glu-Ala-Phe-Phe-Val-Leu-Lys-Gln-His-His-Val-Glu-Tyr-Gly-Ser-Asp-His-Arg-Phe-Glu-Ala-Asp
Biochem./physiol. Wirkung
Inactive control against Αβ [1-40].
Sonstige Hinweise
The N−C inverted sequence of Αβ [1-40].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
N W Kowall et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88(16), 7247-7251 (1991-08-15)
Deposition of the beta-amyloid protein in senile plaques is a pathologic hallmark of Alzheimer disease (AD). Focal deposition of beta amyloid in the adult rat cerebral cortex caused profound neurodegenerative changes, including neuronal loss and degenerating neurons and neurites. Chronic