Merck
A1685
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-butanol
≥99%
Synonym(e):
tert-Amylalkohol, tert.-Amylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2C(CH3)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
Beilstein:
1361351
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Dampfdichte
3 (vs air)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
819 °F
Expl.-Gr.
9 %
Brechungsindex
n20/D 1.405 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−12 °C (lit.)
Dichte
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
InChIKey
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
68.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)