Merck
A0472
Sigma-Aldrich
Acetyl-Ala-Leu-Cys-Asp-Asp-Pro-Arg-Val-Asp-Arg-Trp-Tyr-Cys-Gln-Phe-Val-Glu-Gly-NH2 [Disulfide bridge: 3-13]
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
E76
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C97H139N27O29S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2211.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Mol-Gew.
~_2.2 kDa
Löslichkeit
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
rat ... Edn1(24323)
Amino Acid Sequence
Ac-Ala-Leu-Cys-Asp-Asp-Pro-Arg-Val-Asp-Arg-Trp-Tyr-Cys-Gln-Phe-Val-Glu-Gly-NH2 [Disulfide bridge: 3-13]
Biochem./physiol. Wirkung
Potent inhibitor of coagulation factor VIIIa
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)