Merck
NA0310
Sigma-Aldrich
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit
greener alternative
sufficient for 25 purifications
Synonym(e):
GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit
Größe auswählen
1 KIT
712,00 €
712,00 €
Voraussichtliches Versanddatum04. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
712,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41105501
NACRES:
NA.52
712,00 €
Voraussichtliches Versanddatum04. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Verwendung
sufficient for 25 purifications
Qualitätsniveau
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
DNA purification: suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das GenElute HP Plasmid Maxiprep Kit bietet eine einfache und wirtschaftliche Methode für die Trennung von Plasmid-DNA aus rekombinanten E. coli-Kulturen. Das Kit enthält eine Filterspritze zur schnellen Lysat-Entfernung und eine kieselsäurebindende Säule, die für die Verwendung mit Vakuum oder Zentrifugation ausgeführt ist. Bis zu 1,2 mg Plasmid-DNA kann aus einer 150 mL-Übernachtkultur in Luria-Bouillon (LB)-Medium isoliert werden. Der tatsächliche Ertrag hängt von dem verwendeten Stamm, Plasmid und Kulturmedium ab.
Eine rekombinante E. coli-Übernachtkultur wird mittels Zentrifugation geerntet und einem modifizierten alkalischen SDS-Lyseverfahren unterzogen, gefolgt von einer Adsorption der DNA auf eine Kieselgelmembran in Gegenwart von hohen Salzkonzentrationen. Verunreinigungen werden in zwei Waschschritten entfernt. Schließlich wird die gebundene DAN in Elutionslösung (Tris-HCl) oder Wasser eluiert.
Die zurückgewonnene Plasmid-DNA ist größtenteils in seiner Supercoil-Struktur spiralisiert. Die DNA ist sofort gebrauchsfertig für die Verwendung in den nachgeschalteten Anwendungen, wie Restriktionsverdau, Ligation, Sequenierung, PCR, Transformation und Transfektion.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt ist inhärent chemisch sicherer als die DNA-Extraktionen unter Verwendung von Phenol und Chloroform.
Anwendung
Das GenElute® HP Plasmid Maxiprep Kit wurde für Trennung von Plasmiden verwendet.[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Von der Bakterienkulturernte zur reinen Plasmid-DNA in 30 Minuten oder weniger
  • Bis zu 1,2 mg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl
  • Flexibilität durch Eignung für Vakuum oder Zentrifugation
  • Enthält weniger Kunststoffteile als andere High-Speed-Kits für reduzierte Abfallmengen
  • Keine Phenol/Chloroform-Extraktion oder Alkoholfällung erforderlich
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Rechtliche Hinweise
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fraser Soares et al.
Blood, 137(16), 2171-2181 (2020-12-04)
Acute myeloid leukemia (AML) remains a devastating disease in need of new therapies to improve patient survival. Targeted adoptive T-cell therapies have achieved impressive clinical outcomes in some B-cell leukemias and lymphomas but not in AML. Double-negative T cells (DNTs)
Jaeho Yoon et al.
Biomedicines, 9(9) (2021-09-29)
Renal hypouricemia is a rare genetic disorder. Hypouricemia can present as renal stones or exercise-induced acute renal failure, but most cases are asymptomatic. Our previous study showed that two recessive variants of SLC22A12 (p.Trp258*, pArg90His) were identified in 90% of
Discovery of protein interactions using parallel analysis of translated ORFs (PLATO).
Larman HB
Nature Protocols, 9(1), 90-103 (2014)
Musaddeque Ahmed et al.
Nature communications, 12(1), 1781-1781 (2021-03-21)
Prostate cancer (PCa) risk-associated SNPs are enriched in noncoding cis-regulatory elements (rCREs), yet their modi operandi and clinical impact remain elusive. Here, we perform CRISPRi screens of 260 rCREs in PCa cell lines. We find that rCREs harboring high risk
Karina Yui Eto et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 63(11) (2019-09-11)
Horizontal transfer of plasmids encoding antimicrobial resistance and virulence determinants has been instrumental in Staphylococcus aureus evolution, including the emergence of community-associated methicillin-resistant S. aureus (CA-MRSA). In the early 1990s, the first CA-MRSA strain isolated in Western Australia (WA), WA-5
Protokolle
Follow this simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cultures with the GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit.
Fragen
1-6 von 6 Fragen  
  1. Do the binding columns fit on other manufacturers’ manifolds?
    1 Antwort
    1. Yes. The columns fit on all standard vacuum manifolds.
      Hilfreich?
  2. Which format gives a better yield, vacuum or spin?
    1 Antwort
    1. There is no difference in plasmid recovery when using either format.
      Hilfreich?
  3. What is the expected yield of plasmid DNA that you can isolate from these kits?
    1 Antwort
    1. Yields can reach as high as 350 mg for a midiprep and 1.2 mg for a maxiprep. As with any protocol, lower yields can be expected with low copy plasmids.
      Hilfreich?
  4. How do the GenElute HP Plasmid Kits differ from other plasmid purification systems?
    1 Antwort
    1. The GenElute HP Plasmid Kits are much faster than other commercially available kits. A filter syringe is used for preparing the cleared lysate, which replaces a lengthy centrifugation step. These kits also offer the option of using a vacuum or spin purification format rather than a gravity drip to bind, wash and elute the plasmid. In addition, samples are eluted in Tris buffer so there are no alcohol precipitations required.
      Hilfreich?
  5. Is plasmid DNA isolated with this kit suitable for use in transfection?
    1 Antwort
    1. Yes. However, if you are currently required to use an endofree plasmid purification kit, we recommend using the GenElute HP Endotoxin-free Kit.
      Hilfreich?
  6. How long does it take to isolate plasmid using the vacuum format?
    1 Antwort
    1. A midiprep or maxiprep requires only 30 minutes to complete.
      Hilfreich?