Merck
94206
Sigma-Aldrich
Undecyl-β-D-maltosid
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
Undecyl-β-D-maltopyranosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H44O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
496.59
Beilstein:
9372606
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
non-ionic
Assay
≥99.0% (TLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +49.0±2.0°, c = 2% in H2O
Mol-Gew.
496.59 g/mol
CMC
0.59 mM (20-25°C)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OCCCCCCCCCCC)O[C@@H]2CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H44O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-31-22-20(30)18(28)21(15(13-25)33-22)34-23-19(29)17(27)16(26)14(12-24)32-23/h14-30H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23-/m1/s1
InChIKey
UYEMNFYVTFDKRG-ZNGNCRBCSA-N
Anwendung
Detergent for the purification, extraction and solubilization of membrane-bound proteins in the native structure. It increases solubilization by dissociating aggregates and is easily removed by dialysis: C. Ostermeier et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94, 10547 (1997)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Ostermeier, C., et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 94, 105476-105476 (1997)