Merck
90699
Sigma-Aldrich
Fluoreszierender IEF-Marker pI 9.0 -Lösung
1 mg/mL in 10 mM HCl
Synonym(e):
IEF-Marker fluoreszierend pI 9.0
Größe auswählen
200 μL
217,00 €
217,00 €
Versandbereit am04. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 μL
217,00 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105336
NACRES:
NA.26
217,00 €
Versandbereit am04. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Mol-Gew.
Mw 370.49 g/mol
Konzentration
1 mg/mL in 10 mM HCl
Fluoreszenz
λex 385 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
filtriert durch einen 0.45 μm Membranfilter
Anwendung
Geeignet als IEF-Marker für die HPCE und für IEF-Gele
Rekonstituierung
Für die Verwendung in der HPCE wird der Marker 1:100 in einer geeigneten Ampholytlösung verdünnt (z.B. 2% Ampholyt 3-10), UV-Detektion 280 nm (20°C). Für den Einsatz auf IEF-Gelen kann die Lösung direkt auf das Gel geladen werden.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)