Wichtige Dokumente
87961
Tetranitroblaues Tetrazoliumchlorid
≥85% (AT)
Synonym(e):
3,3′-(3,3′-Dimethoxy-4,4′-biphenylen)-bis-[2,5-bis-(4-nitrophenyl)-2H-tetrazoliumchlorid], TNBT, Tetranitro-tetrazoliumblau
About This Item
Assay
≥85% (AT)
Form
powder or crystals
Glührückstand
≤0.1%
Verlust
≤25% loss on drying
mp (Schmelzpunkt)
~170 °C (dec.)
Löslichkeit
2-methoxyethanol: 0.090 g/10 mL (hot)
SMILES String
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccc(cc4)[N+]([O-])=O)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccc(cc8)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C40H28N12O10.2ClH/c1-61-37-23-27(7-21-35(37)47-43-39(25-3-9-31(10-4-25)49(53)54)41-45(47)29-13-17-33(18-14-29)51(57)58)28-8-22-36(38(24-28)62-2)48-44-40(26-5-11-32(12-6-26)50(55)56)42-46(48)30-15-19-34(20-16-30)52(59)60;;/h3-24H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChIKey
VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)