Wichtige Dokumente
83979
Rubidiumchlorid
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (AT)
Synonym(e):
RbCl
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Molecular Biology
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.0% (AT)
Form
solid
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Verlust
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH-Wert
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
715 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Dichte
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤100 mg/kg
iodide (I-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤20 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤5000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES String
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?