Wichtige Dokumente
83907
Rifampicin
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)-rifamycin SV, Rifampin, Rifamycin AMP
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Farbe
faintly red to very dark red
Löslichkeit
chloroform: 0.25 g/5mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
mycobacteria
Wirkungsweise
protein synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)C(C)=C\C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)c(\C=N\N5CCN(C)CC5)c(O)c4c3C2=O
InChI
1S/C43H58N4O12/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-47-17-15-46(9)16-18-47)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,59-40)57-19-14-29(56-10)23(3)39(58-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
InChIKey
JQXXHWHPUNPDRT-WLSIYKJHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable