81220
TRIS-Hydrochlorid pH 8,5; 0,05 M – Natriumchlorid 0,1 M – DTT 0,001 M – PPS 1 M -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 42/Kit-Nr. 96827
Empfohlene Produkte
Form
liquid
pH-Wert
8.5±0.2 ( in neat)
Dichte
1.06 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves