80114
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serin Natriumsalz
≥70% (TLC)
Synonym(e):
(2S,8R)-2-Amino-5-hydroxy-11-oxo-8-[(1-oxotetradecyl)-oxy]-4,6,10-trioxa-5-phosphatetracosansäure-5-oxid Mononatriumsalz, 1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoserin Natriumsalz, 1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serin Natriumsalz, 3-sn-Phosphatidyl-L-serin, dimyristoyl Natriumsalz, DMPS-Na, Dimyristoylphosphatidylserin Natriumsalz, PS(14:0/14:0)
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥70% (TLC)
Form
powder
Funktionelle Gruppe
phospholipid
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OC[C@H](N)C(O)=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H66NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-32(36)42-27-30(28-43-46(40,41)44-29-31(35)34(38)39)45-33(37)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h30-31H,3-29,35H2,1-2H3,(H,38,39)(H,40,41);/q;+1/p-1/t30-,31+;/m1./s1
InChIKey
QSHQBWBFNCFHLO-MFABWLECSA-M
Anwendung
Verpackung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable