Wichtige Dokumente
76724
meso-Tetraphenyl-tetrabenzoporphin Palladiumkomplex
≥97.0%
About This Item
Assay
≥97.0%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Pd]1n2c3c(-c4ccccc4)c5nc(c(-c6ccccc6)c7n1c(c(-c8ccccc8)c9nc(c(-c%10ccccc%10)c2c%11ccccc3%11)c%12ccccc9%12)c%13ccccc7%13)c%14ccccc5%14
Anwendung
Verpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)