76183
6-O-Palmitoyl-L-ascorbinsäure
BioXtra, ≥99.0% (RT)
Synonym(e):
L-Ascorbinsäure-6-hexadecanoat, Ascorbinsäure-6-palmitat, NSC 402451, ‘Ascorbylpalmitat’
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥99.0% (RT)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +23±1°, c = 1% in ethanol
Glührückstand
≤0.2% (as SO4)
Verlust
≤0.2% loss on drying
Farbe
white to faint yellow
mp (Schmelzpunkt)
113-116 °C
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
InChIKey
QAQJMLQRFWZOBN-LAUBAEHRSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable