Merck
72872
Sigma-Aldrich
Magnesiumchlorid 0.18 M – HEPES-Na pH 7.5; 0.09M – 2-Propanol 27% (w/v) – Glycerin 10% -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 12/Kit-Nr. 75403
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Form
liquid
pH-Wert
7.5±0.2 ( in neat)
Dichte
1.02 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
69.8 °F
Flammpunkt (°C)
21 °C