61793
2-Keto-D-glucose
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
D-Glucosone
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
solid
Farbe
white to beige
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C=O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,4-6,8,10-12H,2H2/t4-,5-,6-/m1/s1
InChIKey
DCNMIDLYWOTSGK-HSUXUTPPSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable