Fortfahren mit
60128
Kaliumchlorid
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Synonym(e):
KCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonSchnelldorf
78,90 €
1 kg
Voraussichtlich HEUTE zu versendenvonSchnelldorf
253,00 €
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.55
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-211-8
MDL number:
Assay:
≥99.5% (AT)
Grade:
Molecular Biology
Form:
solid
Solubility:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
78,90 €
Voraussichtlich HEUTE zu versendenDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (AT)
form
solid
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.001% total nitrogen (N)
loss
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
770 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤700 mg/kg, iodide (I-): ≤20 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤10 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
SMILES string
[Cl-].[K+]
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.01, λ: 280 nm Amax: 0.01
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Kann für die Herstellung von PBS-Puffern und für die Extraktion und Solubilisierung von Proteinen benutzt werden.
Other Notes
In Dpnl/Mbol-Assay zum Nachweis von Methylierungsveränderungen bei der DNA-Replikation
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P9541P93331.37009
form
solid
form
powder
form
crystalline powder
form
solid
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble (355 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumchlorid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)