Wichtige Dokumente
56748
Imidazol
BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
1,3-Diaza-2,4-cyclopentadien, Glyoxalin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
BioUltra
Assay
≥99.5% (GC)
Form
flakes
powder or crystals
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.2% water
Glührückstand (900 °C)
≤0.05%
pH-Wert
9.5-11.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pKa (25 °C)
6.95
bp
256 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
88-91 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
c1c[nH]cn1
λ
0.1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.10
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
InChIKey
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
293.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
145 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?