Merck
55136
Sigma-Aldrich
Mikropartikel auf Polystyrolbasis, superparamagnetisch, rot fluoreszierend
size: 5 μm
Synonym(e):
S-MAGFluoRed
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
Zusammensetzung
iron oxide, ≥20%
Konzentration
1% (solid)
Partikelgröße
5 μm std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
Dichte
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
Fluoreszenz
λex 650 nm; λem 678 nm
Lagertemp.
2-8°C
Komponenten
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
FluoRed fluorescent dye
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
410.0 °F
Flammpunkt (°C)
210 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)