Merck
50981
Sigma-Aldrich
Guanidinthiocyanat
BioReagent, for molecular biology, ≥99%
Synonym(e):
Guanidin-rhodanid, Guanidiniumthiocyanat
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(=NH)NH2 · HSCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.16
Beilstein:
3563461
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.52
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
for molecular biology
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥99%
Form
powder
Methode(n)
RNA extraction: suitable
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Farbe
colorless to white,
mp (Schmelzpunkt)
115-122 °C
120-122 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Lagertemp.
room temp
SMILES String
SC#N.NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
InChIKey
ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Guanidinthiocyanat wird als Bestandteil des Stabilisierungspuffers für die RNA-Lyse eingesetzt. Es kann zur Deaktivierung von endogenen RNasen verwendet werden, die zur Denaturierung von Nukleoproteinkomplexen führen. Es eignet sich auch zur Denaturierung von Makromolekülen wie Nukleinsäuren und Proteinen und zur RNA-Isolierung.
Chaotropisches Reagens und starker Denaturant; löst Zellen auf
Biochem./physiol. Wirkung
Guanidinthiocyanat (GTC) spielt eine Rolle in der Proteindenaturierung. Es ist an der Trennung der ribosomalen Ribonukleinsäure (rRNA) vom Ribosom beteiligt und denaturiert Ribonuklease (RNase). GTC wurde im Zusammenhang mit der Entfaltung und erneuten Faltung von Fluoreszenzproteinen (FP) untersucht. Es kann zusammen mit Phenol und Chloroform zur Extraktion von RNA verwendet werden.
Prinzip
Guanidinthiocyanat beeinträchtigt die Wasserstoffbindungen und intramolekularen Wechselwirkungen zwischen Makromolekülen. Es löst die Proteine auf, was zum Zerfall von Zellstrukturen führt.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Nasir Ali et al.
BioMed research international, 2017, 9306564-9306564 (2017-08-09)
Nucleic acid extraction (NAE) plays a vital role in molecular biology as the primary step for many downstream applications. Many modifications have been introduced to the original 1869 method. Modern processes are categorized into chemical or mechanical, each with peculiarities
Isolation and Purification of RNA
Surzycki S
Basic Techniques in Molecular Biology, 119-144 (2000)
Siun Chee Tan et al.
Journal of biomedicine & biotechnology, 2009, 574398-574398 (2009-12-17)
Extraction of DNA, RNA, and protein is the basic method used in molecular biology. These biomolecules can be isolated from any biological material for subsequent downstream processes, analytical, or preparative purposes. In the past, the process of extraction and purification
Extraction and Purification of Nucleic Acid using CBNP and PCIA Technique
Soni N
PharmaTutor, 4, 20-22 (2016)
Standard methods for molecular research in Apis mellifera
Evans J D, et al.
Journal of Apicultural Research, 52, 1-54 (2013)