This product is lyophilized from a solution containing phosphate buffer and sucrose and may be reconstituted in water. For testing purposes, this product is dissolved at 5 mg/mL in a cold assay buffer. See below to review the composition of the 50 mM Tris assay buffer:
1.0 ml 1 M Tris stock solution
0.4 ml of 0.5 M magnesium chloride stock solution
0.01 ml Mercapto-ethanol
Add to 15 ml H2O
adjust pH 7.3 with HCl 1 M
QS to 20 ml
Wichtige Dokumente
48275
ββ-Galactosidase aus E. coli
suitable for enzyme immunoassay, lyophilized, powder, ~140 U/mg
Synonym(e):
β-D-Galactosid-Galactohydrolase, Lactase
Größe auswählen
46,30 €
Versandbereit am04. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
46,30 €
Versandbereit am04. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualität
lyophilized
Spezifische Aktivität
~140 U/mg
Mol-Gew.
Mr ~135000
Enthält
phosphate buffer as stabilizer
sucrose as stabilizer
Methode(n)
enzyme immunoassay: suitable
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Physikalische Eigenschaften
Einheitendefinition
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
I have already bought this one. My question is how will I reconstitute it? What diluent or buffer will I use?
1 Antwort-
Hilfreich?