Merck
44031
Sigma-Aldrich
Chitosan
Mw 160 kDa
Synonym(e):
Deacetyliertes Chitin, Poly(D-glucosamin)
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
Mol-Gew.
Mw 160 kDa
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
InChIKey
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Anwendung
Gelbildend mit multivalenten Anionen. Ergibt eine klare Lösung, die zu einem starken, klaren Film trocknet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Biokompatibles, antibakterielles und umweltfreundliches Polyelektrolyt für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Wasseraufbereitung, Chromatographie, Additive für Kosmetikprodukte, Textilbehandlung für antimikrobielle Aktivität, neuartige Fasern für Textilien, Fotopapier, biologisch abbaubare Filme, biomedizinische Produkte und Mikrokapselimplantate für die kontrollierte Freisetzung von Arzneimitteln.
Sonstige Hinweise
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable