42603
Lignin-Peroxidase
powder, slightly beige, >0.1 U/mg
Synonym(e):
LiP, Ligninase, Peroxidase, Lignin
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Spezifische Aktivität
>0.1 U/mg
Farbe
slightly beige
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Einheitendefinition
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?