408R-1
S100A1 (EP184) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EP184, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (408R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (408R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (408R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (408R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (408R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque™
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotyp
IgG
Kontrolle
kidney, renal oncocytoma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic, nuclear
Angaben zum Gen
human ... S100A1(6271)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Qualität
IVD | IVD | IVD | RUO |
Verlinkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable