Wichtige Dokumente
W292818
1-Propanol
≥99%, FG
Synonym(e):
Propylalkohol
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
700 °F
Expl.-Gr.
13.7 %
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
pH-Wert
8.5 (20 °C, 200 g/L)
bp
97 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−127 °C (lit.)
Dichte
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
alcohol; musty
SMILES String
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Noncontact In Situ Multidiagnostic NMR/Dielectric Spectroscopy: Diese Arbeit erörtert die Fortschritte bei NMR- und dielektrischen Spektroskopietechniken, bei denen 1-Propanol zur Untersuchung von Lösungsmittelinteraktionen und der molekularen Dynamik eingesetzt wird (Morais et al., 2024).
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?