39966
N-Decanoyl-D-sphingosin
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(2S,3R,4E)-2-(Decanoylamino)-4-octadecen-1,3-diol, N-Decanoyl-D-erythro-sphingosin, N-[(1S,2R,3E)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-3-heptadecen-1-yl]-decanamid, C10 Ceramid (d18:1/10:0), C10-Ceramid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder or solid
Zusammensetzung
carbon content, 74.12%
hydrogen content, 12.22%
nitrogen content, 3.09%
Verunreinigungen
≤5.0 wt. % water
Funktionelle Gruppe
amide
hydroxyl
Lipid-Typ
sphingolipids
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H55NO3/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-19-21-23-27(31)26(25-30)29-28(32)24-22-20-17-10-8-6-4-2/h21,23,26-27,30-31H,3-20,22,24-25H2,1-2H3,(H,29,32)/b23-21+/t26-,27+/m0/s1
InChIKey
FDWVAQFAMZLCAX-NBNLIBPQSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable