Merck
380R-1
Sigma-Aldrich
Arginase-1 (SP156) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP156, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (380R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (380R-15)
bottle of 1.0 mL predilute (380R-17)
vial of 1.0 mL concentrate (380R-16)
bottle of 7.0 mL predilute (380R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotyp
IgG
Kontrolle
hepatocellular carcinoma, normal liver
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic, nuclear
Angaben zum Gen
human ... ARG1(383)
Allgemeine Beschreibung
Arginase is a key metalloenzyme of the urea cycle responsible for the hydrolysis of L-arginine to L-ornithine and urea.[1] Two main isoforms exist, arginase-1 and arginase-2, encoded by different genes and with different tissue distributions. The arginase-1 isoform is a cytosolic protein that is produced by normal liver tissue and is typically expressed in hepatocellular carcinoma.[1] Arginase-1 (SP156) is used as an immunohistochemical marker to aid in the identification of hepatocellular carcinoma.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
Arginase-1-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 380S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3-7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Benign and malignant tumors of the liver
Linda DF
Surgical Pathology of the GI Tract, Liver, Biliary Tract, and Pancreas, 2nd ed., 1291-1325 (2009)
Alexandre Sherlley Casimiro Onofre et al.
Cancer, 111(4), 259-268 (2007-06-15)
Difficulties with cytologic diagnoses on fine-needle aspiration cytology (FNAC) of the liver can be overcome by the application of immunocytochemical panels applied on smears. The aim of the current study was to analyze the performance of a panel of monoclonal
T H Niemann et al.
Cancer, 87(5), 295-298 (1999-10-28)
Fine-needle aspiration biopsy (FNAB) is frequently used to diagnose mass lesions in the liver. Differentiating metastatic adenocarcinoma from primary hepatocellular carcinoma can be difficult. Despite a number of morphologic criteria, there remain occasional cases in which the cytologic features fail
R L Zimmerman et al.
Cancer, 93(4), 288-291 (2001-08-17)
Diagnosing liver tumors by fine-needle aspiration biopsy is safe and accurate. However, there are cases that prove diagnostically difficult. Traditionally, immunostains for alpha-fetoprotein and polyclonal carcinoembryonic antigen have been used to distinguish adenocarcinomas from hepatocellular carcinomas (HCCs). In poorly differentiated
H B el-Serag
Clinics in liver disease, 5(1), 87-107 (2001-02-24)
The epidemiology of hepatocellular carcinoma (HCC) is characterized by marked differences between genders, ethnic groups, and geographic regions. These variations are explained by the nature, frequency, and time of acquisition of the major risk factors for cirrhosis--namely hepatitis B virus