338R-2
TdT (EP266) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Synonym(e):
Terminal Deoxynucleotidyl Transferase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EP266, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (338R-24)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (338R-24-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (338R-25)
vial of 1.0 mL concentrate (338R-26)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (338R-26-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (338R-27-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (338R-27)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (338R-28)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (338R-28-RUO)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200 (concentrated)
Isotyp
IgG
Kontrolle
thymus
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
nuclear
Angaben zum Gen
human ... DNTT(1791)
Allgemeine Beschreibung
Qualität
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Verlinkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)