324R-1
PSA (EP109) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
Synonym(e):
APS, KLK2A1, P-30 antigen, gamma-seminoprotein, hK3, kallikrein-3, kallikrein-related peptidase 3, prostate specific antigen, semenogelase, seminin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
Ig fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EP109, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (324R-14)
vial of 0.5 mL concentrate (324R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (324R-16)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (324R-17)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (324R-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Konzentration
0.1-0.5 μg/mL (predilute)
10-500 μg/mL (concentrate)
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500 (concentrated)
Isotyp
IgG
Kontrolle
prostate carcinoma
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic
Angaben zum Gen
human ... KLK3(354)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Qualität
European Union - IVD
Japan - RUO
United States - IVD
Vorsicht
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)