Merck
249R-1
Sigma-Aldrich
Estrogen Receptor (SP1) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
100
300
500
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SP1, monoclonal
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Physikalische Form
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Angaben zur Herstellung
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Sonstige Hinweise
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: [email protected]
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)