Wichtige Dokumente
17631
3-Brommethyl-7-methoxy-1,4-benzoxazin-2-on
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0%
About This Item
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥97.0%
mp (Schmelzpunkt)
144-148 °C
Fluoreszenz
λex 343 nm; λem 430 nm
Eignung
suitable for fluorescence
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc2N=C(CBr)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8BrNO3/c1-14-6-2-3-7-9(4-6)15-10(13)8(5-11)12-7/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
XFCZURAACWKKIH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)