164142K
Laminin Mimetic animal-free ECM peptides
MAPTRIX-L-YIGSR, solution, 0.5 mg/mL protein, suitable for cell culture
Größe auswählen
About This Item
Produktbezeichnung
MAPTRIX-L-YIGSR, Laminin Mimetic, aqueous solution
Biologische Quelle
synthetic
Sterilität
Filtered sterilized solution
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
~23.1 kDa
Verpackung
pkg of 2.5 mg
Konzentration
0.5 mg/mL protein
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Bindungsspezifität
Receptor: α1β1, α3β1
Domain: β1 short arm - B98
Binding Motif: YIGSR
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)