Merck
14581C
SAFC
EX-CELL® MDCK Serum-Free Medium for MDCK Cells
Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Größe auswählen
1000 ML
120,00 €
120,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 ML
120,00 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.75
120,00 €
Check Cart for Availability
Beschreibung
for research or for further manufacturing use
Sterilität
sterile-filtered
Form
liquid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Komponenten
glucose: 6.0 g/L
NaHCO3: 1.8 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
EX-CELL MDCK is an animal-protein free, serum-free medium developed for the long-term growth of Madin Darby Canine Kidney (MDCK) and related cells. The cells, in an attachment culture, can be subcultured directly into EX-CELL MDCK from serum-supplemented media without adaptation. Cell densities and doubling times achieved under serum-free conditions are comparable to those achieved in a serum-supplemented culture.
Rechtliche Hinweise
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ergänzung
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)