Merck
02192
Sigma-Aldrich
UV-VIS-detektierbarer IEF-Marker
BioChemika, pI 7.7
Synonym(e):
IEF-Marker, UV-VIS detektierbar
About This Item
UNSPSC-Code:
12352201
Produktlinie
BioChemika
Lagertemp.
2-8°C
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)