Merck
72260
Sigma-Aldrich
Nickel(II)-perchlorat Hexahydrat
purum p.a., crystallized, ≥98.0% (KT)
About This Item
Lineare Formel:
Ni(ClO4)2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.69
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum p.a.
crystallized
Assay
≥98.0% (KT)
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
140 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤500 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Ni.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChIKey
WHGYCGOFTBFDLW-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Nickel(II) perchlorate hexahydrate is a hydrated nickel(II) salt.
Anwendung
Nickel(II) perchlorate hexahydrate may be used in the synthesis of tris(2,2′-bipyridylamine)nickel(II) perchlorate and 4,7,7-trimethyl-3,4,5,6,7,8-hexahydrobenzopyran-2(H),5-dione.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nickel (II)-2, 2'-dipyridylamine system. I. Synthesis and stereochemistry of the complexes.
Hurley TJ and Robinson MA.
Inorganic Chemistry, 7(1), 33-38 (1968)
A new method for enol lactone synthesis by a Michael addition/cyclization sequence.
Itoh K and Kanemasa S.
Tetrahedron Letters, 44(9), 1799-1802 (2003)