Merck
650536
Sigma-Aldrich
Heptan
greener alternative
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.20
Beilstein:
1730763
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.06
bp:
98 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
HPLC Plus
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥98.5% (GC)
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
433 °F
Expl.-Gr.
7 %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.0001% non-volatiles
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
Halogenhaltiger Rückstand
≤2 μg/L (as heptachlor epoxide)
Brechungsindex
n20/D 1.3850-1.3890
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−91 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: miscible(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Dichte
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 200 nm Amax: ≤1.0
λ: 225 nm Amax: ≤0.10
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 300-400 nm Amax: ≤0.005
Eignung
corresponds for IR spectroscopy
suitable for residue analysis
Anwendung(en)
food and beverages
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ erfüllen. Heptan ist ein unter ökologischen Gesichtspunkten vorzuziehendes Lösungsmittel und bei HPLC und GC eine umweltfreundlichere Alternative zu Hexan; daher wurde es verbessert, um dem Grundsatz „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsmittel“ zu entsprechen. Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Heptan (n-Heptan) ist ein primärer Bezugskraftstoff (PRF) für die Bewertung der Oktanzahl von Kraftstoffen für Verbrennungsmotoren. Seine Cetanzahl liegt Berichten zufolge bei 56. Der Mechanismus und kinetische Studien seiner Oxidation in Durchflussreaktoren, Rohrreaktoren und schnellen Kolben-Kompressionsmaschinen wurden postuliert.[1] Sein thermischer Zerfall wurde unter verschiedenen Temperatur- und Druckbedingungen untersucht.[2] Seine oxidative Dehydrierung in Gegenwart eines von Magnesiumoxid unterstützten Vanadium-Katalysators wurde erforscht.[3] Berichten zufolge wird die von MoP/Hβ (auf Hβ-Zeolith unterstütztes Molybdänphosphid) katalysierte Hydroisomerisierung von n-Heptan durch Zugabe von Sekundärmetallen (Cr, Ni oder Ce) gefördert.[4]
Anwendung
Heptan (n-Heptan) hat die folgenden Anwendungen:
  • Herstellung von Lösungsmittelmischungen für die Aufreinigung von N-Acylpyrrolidin-Derivaten von Fettsäuremethylestern (FAMEs) mittels TLC (Dünnschichtchromatographie).[5]
  • Herstellung von chiralen Alkoholen und Heptanonen mittels Ganzzell-Doppeloxidation.[6]
  • Lösungsmittel bei der Synthese von Isopropylalkohol mittels Veresterung von Essigsäure mit Isopropylalkohol, katalysiert durch in Kieselgel immobilisierte Lipase.[7]
Umweltfreundlichere Alternativen zu Hexan in HPLC.
Spektrometrie.
Umweltanalysen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Umweltfreundlichere Alternative zu Hexan
Verpackung
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Sonstige Hinweise
Analyse von Pestizidrückständen (als Heptachlorepoxid) <2 μg/l
Pure-Pac® II-Behälter erfordern eine Micromatic MacroValve-Kupplung zur Entnahme von Lösungsmitteln, Z560723.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Heptan United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1304209
Heptan
Whole-cell double oxidation of n-heptane.
Muller CA, et al.
Journal of Biotechnology, 191, 196-204 (2014)
High pressure pyrolysis of n-heptane.
Chakraborty JP and Kunzru D.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 86(1), 44-52 (2009)
Hydroisomerization of n-heptane over MoP/Hβ catalyst doped with metal additive.
Liu P, et al.
Fuel Processing Technology, 131, 311-316 (2015)
Madan Lal Verma et al.
Enzyme research, 2011, 919386-919386 (2011-05-24)
Selective production of fragrance fatty acid ester from isopropanol and acetic acid has been achieved using silica-immobilized lipase of Bacillus cereus MTCC 8372. A purified thermoalkalophilic extracellular lipase was immobilized by adsorption onto the silica. The effects of various parameters
Activation of n-Heptane: A Study with VMgO Catalysts.
Dasireddy VDBC, et al.
Catalysis Letters, 144(4), 590-597 (2014)
Artikel
Development and validation of a fatty acid methyl esterification method, using methanolic HCl reagent, for FAME analysis by GC of vegetable oils and fats.
Verwandter Inhalt
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
Warum sollten Sie sich zwischen ökologischen und zuverlässigen Lösungsmitteln entscheiden müssen? Entscheiden Sie sich für beides – mit unseren biobasierten und umweltverträglicheren Lösungen. Lösungsmittel der Marke Cyrene™ sind eine neue dipolare, aprotische Alternative zu gängigen Lösungsmitteln, die unter die REACH-Verordnung fallen, wie N-Methyl-2-Pyrrolidon (NMP) und Dimethylformamid (DMF).
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?