Wichtige Dokumente
402982
Blei(II)-Oxid
ACS reagent, ≥99.0%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdruck
10 mmHg ( 0 °C)
Assay
≥99.0%
Form
powder, crystals or chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: lead
Verunreinigungen
≤0.02% Insoluble matter in dilute HOAc
pH-Wert
8-9 (20 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
886 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
Kationenspuren
Ag: ≤5 ppm
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
SMILES String
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
InChIKey
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Zielorgane
Central nervous system,Kidney,Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?