Merck
402826
Sigma-Aldrich
Ammoniumdichromat
ACS reagent, ≥99.5%
Synonym(e):
Ammoniumbichromat
Größe auswählen
100 G
40,70 €
40,70 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
40,70 €
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2Cr2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.06
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
eCl@ss:
38180716
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.24
40,70 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Dampfdichte
8.7 (vs air)
Assay
≥99.5%
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
Verlust
≤3.0% loss on drying
pH-Wert
3-4 (25 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
170 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
SMILES String
N.N.O[Cr](=O)(=O)O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2H3N.2H2O.5O/h;;2*1H3;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;;;;;/p-2
InChIKey
XAQCJVGGJJFLPP-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Ammonium dichromate is a hexavalent chromium compound with a high oxidation potential.[1] Hexavalent chromium is potent carcinogen and an environmental pollutant.[2]
Anwendung
Ammonium dichromate may be used in the following processes:
  • Oxidation of alcohols in the presence of Mg(HSO4)2 (magnesium hydrogen sulfate) and wet SiO2 (silicon dixide).[3]
  • Preparation of Cr2O3/Al2O3 (chromium (III) oxide/aluminium oxide) catalysts.[4]
  • Oxidative coupling of thiols.[5]
  • Preparation of mesoporous molecular sieves.[6]
  • Preparation of polypyrrole (PPy).[7]
  • Preparation of solid oxide fuel cell (SOFC) interconnect.[8]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Voltammetry of chromium (VI) at the liquid| liquid interface.
O'Mahony AM, et al.
Electrochemical Communications, 7(10), 976-982 (2005)
Synthesis, characterization and catalytic application of Cr-SBA-1 mesoporous molecular sieves.
Zhao X and Wang X.
J. Mol. Catal. A: Chem., 261(2), 225-231 (2007)
Hexavalent chromium (VI): Environment pollutant and health hazard.
Das AP and Mishra S.
Journal of Environmental Research And Development, 2(3), 386-392 (2008)
Oxidative coupling of thiols in solution and under solvent-free conditions.
Shirini F, et al.
Mendeleev Communications, 14(1), 34-35 (2004)
Oxidative dehydrogenation of propane over Cr2O3/Al2O3 and Cr2O3 catalysts: effects of loading, precursor and surface area.
Cherian M, et al.
Applied Catalysis A: General, 233(1), 21-33 (2002)