Merck
34865
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofuran
≥99.9%, suitable for HPLC, inhibitor-free
Synonym(e):
THF, Butylenoxid, Oxolan, Tetramethylenoxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
Beilstein:
102391
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
product name
Tetrahydrofuran, inhibitor-free, suitable for HPLC, ≥99.9%
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
610 °F
Expl.-Gr.
1.8-11.8 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% peroxides (as H2O2)
≤0.05% water (Karl Fischer)
Abdampfrückstand
≤0.0005%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
pH-Wert
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−108 °C (lit.)
Dichte
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption
≤0.0044 at 315 nm
≤0.005 at 350 nm
≤0.005 at 400 nm
≤0.02 at 300 nm
≤0.046 at 275 nm
≤0.18 at 250 nm
≤0.26 at 245 nm
≤1.0 at 212 nm
UV-Absorption
λ: 245 nm Amax: ≤0.26
λ: 275 nm Amax: ≤0.046
λ: 315 μm Amax: ≤0.0044
Eignung
complies for IR spectroscopy
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChIKey
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Es kann für folgende Zwecke eingesetzt werden: Es ist das Hauptfragment verschiedener natürlicher Produkte (Polyether-Antibiotika). THF bildet mit Schwefelwasserstoff ein Doppelhydrat. Die Kristallstruktur dieses Doppelhydrats wurde mittels dreidimensionaler Einkristallstudien untersucht. Butan-1,4-diol wird bei der Synthese von THF als Zwischenprodukt gebildet. Heißes THF ist zum Auflösen von Polyvinylidenchlorid (PVDV) nützlich.
Anwendung
Für die HPLC, Spektralphotometrie, Umweltanalytik
Tetrahydrofuran kann zur Auflösung von Poly-ε-caprolacton (PCL) und 1,3-Diaminopentan, bei der Herstellung von Poly-ε-caprolacton(PCL)/Hydroxyapatit(HA)-Gerüsten bzw. Acrylat-terminiertem Poly(5-amino-1-pentanol-co-1,4-butanediol Diacrylat) (C32)- 1,3-Diaminopentan (117) Polymer verwendet werden.
Sonstige Hinweise
Wichtiger Hinweis
  • Die Artikelnummer 34865-4X2.5L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34865-2.5L, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
  • Die Artikelnummer 34865-6X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34865-1L, die physisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Todd J Harris et al.
Biomaterials, 31(5), 998-1006 (2009-10-24)
The use of biomaterials for gene delivery can potentially avoid many of the safety concerns with viral gene delivery. However, the efficacy of polymeric gene delivery methods is low, particularly in vivo. One significant concern is that the interior and
Soni Khandelwal et al.
International journal of molecular sciences, 19(11) (2018-10-31)
Within the subtypes of breast cancer, those identified as triple negative for expression of estrogen receptor α (ESR1), progesterone receptor (PR) and human epidermal growth factor 2 (HER2), account for 10⁻20% of breast cancers, yet result in 30% of global
Synthetic routes to tetrahydrofuran, tetrahydropyran, and spiroketal units of polyether antibiotics and a survey of spiroketals of other natural products.
Boivin TLB.
Tetrahedron, 43(15), 3309-3362 (1987)
Haiying Yu et al.
Biomaterials, 30(4), 508-517 (2008-11-01)
Natural bone growth greatly depends on the precedent vascular network that supplies oxygen and essential nutrients and removes metabolites. Likewise, it is crucial for tissue-engineered bone to establish a vascular network that temporally precedes new bone formation, and spatially originates
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 883-883 (1994)
Artikel
Stoffe gelten als miteinander mischbar, wenn sie sich zu einer einheitlichen Lösung auflösen. Setzen Sie ein Lesezeichen oder laden Sie unsere Tabelle zur Mischbarkeit für gängige Laborlösungsmittel herunter.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.