Merck
345695
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-chlorid -Lösung
1.0 M in toluene
Synonym(e):
Titantetrachlorid -Lösung
About This Item
Lineare Formel:
TiCl4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.55
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: titanium
Konzentration
0.95-1.10 M NaOH (titration)
1.0 M in toluene
Dichte
0.964 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChIKey
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Allgemeine Beschreibung
Titanium(IV) chloride participates in the Baylis-Hillman reaction of arylaldehydes with methyl vinyl ketone.[1]
Anwendung
TiCl4 can be used as a precursor for the synthesis of nanosized titaniuim dioxide.[2]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
46.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
8 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Titanium(IV) chloride and the amine-promoted baylis-hillman reaction
Shi et al.
Organic letters, 2(23), 3755-3755 (2000-11-14)
Precipitation of nanosized titanium dioxide from aqueous titanium (IV) chloride solutions by neutralization with MgO.
Li Y and Demopoulos GP.
Hydrometallurgy, 90(1), 26-33 (2008)
Denton, S.M. Wood, A.
Synlett, 55-55 (1999)
Charles Dylan Turner et al.
Organic letters, 14(18), 4970-4973 (2012-09-08)
The Ti(IV)-catalyzed Ugi condensation of α-amino acids with electron-rich aromatic aldehydes performs adequately even with sterically demanding α-amino carboxylate salts. The reaction occurs diastereoselectively, in some cases with virtually complete diastereoselectivity. A stereochemical rationale for the reaction is proposed.
Soji Shimizu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(16), 1621-1623 (2013-01-23)
Pyrrolopyrrole aza-BODIPY analogues were synthesized from diketopyrrolopyrrole and heteroaromatic amines in the presence of titanium tetrachloride. These novel compounds exhibit intense absorption in the visible region and strong emission with high fluorescence quantum yields greater than 0.8.