Merck
270458
Sigma-Aldrich
NMP
suitable for HPLC, ≥99%
Synonym(e):
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methyl-2-pyrrolidon, M-PYROL, NMP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.13
Beilstein:
106420
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
product name
1-Methyl-2-pyrrolidon, suitable for HPLC, ≥99%
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Dampfdruck
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
518 °F
Aufgereinigt durch
glass distillation
Expl.-Gr.
9.5 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
<0.050% water
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
pH-Wert
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−24 °C (lit.)
Dichte
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 285 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.50
λ: 325 nm Amax: 0.10
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChIKey
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, ein tertiäres Amid, wird häufig als organisches Lösungsmittel verwendet. Es beteiligt sich an der sonochemischen Synthese von qualitativ hochwertigen MOF(Metal-Organic Framework)-177-Kristallen.
Darüber hinaus ist es auch an folgenden Prozessen beteiligt:
  • Synthese von Cyantrimethylsilan
  • Decarbonylierung von Aldehyden
  • Reduktion von Benzaldehyden und Ketonen zu den entsprechenden Alkoholen
  • Herstellung von Naturprodukten
Anwendung
1-Methyl-2-Pyrrolidinon (NMP) wurde als Lösungsmittel verwendet, um das Dispersionsvermögen von Acrylatpolymeren für Graphen zu untersuchen. Es wurde auch für die Herstellung von Arbeitselektroden für elektrochemische Messungen in einer Studie verwendet.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
High-yield exfoliation of graphite in acrylate polymers: A stable few-layer graphene nanofluid with enhanced thermal conductivity.
Sun Z, et al.
Carbon, 64(23), 288-294 (2013)
Direct Observation of Reversible Magnesium Ion Intercalation into a Spinel Oxide Host.
Chunjoong Kim et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(22), 3377-3384 (2015-04-18)
1-Methyl-2-pyrrolidinone.
Trapencieris P and Pigza JA.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2009)
Da-Won Jung et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(11), 2883-2887 (2010-03-05)
High quality MOF-177 crystals in the size range of 5-20 microm were successfully synthesized via a sonochemical route in a substantially reduced synthesis time (40 min) in the presence of low-cost NMP (1-methyl-2-pyrrolidone) as a solvent. Microwave heating in NMP
Yun Ping Neo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(22), 5163-5172 (2014-05-16)
Effects of heat treatment on structure and physicochemical properties of zein (Ze) and gallic acid loaded zein (Ze-GA) electrospun fiber mats were investigated. The electrospun fiber mats displayed different surface and physicochemical properties after being heat-cured at 150 °C for